1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 4550 SEK
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₉H₁₁BrN₄O₂
Smältpunkt: 89…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13176633
CAS nummer: 1203499-08-4