5-Nitro-m-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR400867-1G OR400867-250MG OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA 2325 SEK
APOSOR400867-1G APOSOR400867-250MG APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09038591
CAS nummer: 127818-58-0