3-Methoxy-o-phenylenediamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methoxybenzene-1,2-diamine
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 1350 SEK
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Smältpunkt: 39…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276903
CAS nummer: 37466-89-0