4-Bromobenzene-1,2-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
OR400662-1G OR400662-5G OR400662-10G
APOSOR400662-1GEA 670 SEK
APOSOR400662-1G APOSOR400662-5G APOSOR400662-10G
4-Bromobenzene-1,2-diol
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₅BrO₂
MW: 189,0067 g/mol
Smältpunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00869769
CAS nummer: 17345-77-6