1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 1675 SEK
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrCl
MW: 317,3500 g/mol
Smältpunkt: 38…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973904
CAS nummer: 535934-25-9