3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenyl benzoate
OR40057-1G OR40057-500MG
APOSOR40057-1GEA 7975 SEK
APOSOR40057-1G APOSOR40057-500MG
3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263,68 g/mol
Smältpunkt: 169…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140259
CAS nummer: 1221791-82-7