2-Bromo-3-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR400475-1G OR400475-25G OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA 275 SEK
APOSOR400475-1G APOSOR400475-25G APOSOR400475-5G
2-Bromo-3-iodopyridine
2-Bromo-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283.89 g/mol
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09056782
CAS nummer: 265981-13-3