Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR40042-1G
OR40042-5G
OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA
260
SEK
APOSOR40042-1G
APOSOR40042-5G
APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₉NO₆ Smältpunkt: 159…161 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06203667 CAS nummer: 42590-00-1 |