2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40041-25G OR40041-5G
APOSOR40041-25GEA 375 SEK
APOSOR40041-25G APOSOR40041-5G
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Smältpunkt: 59…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004626
CAS nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9