4-Ethynylbenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400253-1G OR400253-5G OR400253-25G
APOSOR400253-1GEA 940 SEK
APOSOR400253-1G APOSOR400253-5G APOSOR400253-25G
4-Ethynylbenzonitrile
4-Ethynylbenzonitrile
Formel: C₉H₅N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974058
CAS nummer: 3032-92-6