2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR400212-5G
OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA
1025
SEK
APOSOR400212-5G
APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683063 CAS nummer: 825-40-1 |