6-Iodoanthranilic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 260 SEK
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.0300 g/mol
Kokpunkt: 372 °C/760mmHg
Smältpunkt: 145…147 °C
Flampunkt: 178.9 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07774160
CAS nummer: 20776-52-7