2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 600 SEK
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.04 g/mol
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834663
CAS nummer: 10401-18-0