2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR39999-10G OR39999-5G
APOSOR39999-10GEA 1550 SEK
APOSOR39999-10G APOSOR39999-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,0100 g/mol
Smältpunkt: 152…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075422
CAS nummer: 55775-97-8