3-Bromo-5-chlorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR399004-10G OR399004-25G
APOSOR399004-10GEA 1050 SEK
APOSOR399004-10G APOSOR399004-25G
3-Bromo-5-chlorophenol 97%
3-Bromo-5-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Smältpunkt: 66…70 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07780676
CAS nummer: 56962-04-0