2-Bromo-6-chlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 260 SEK
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207.46 g/mol
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09907875
CAS nummer: 2040-88-2