(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
OR3987-100G OR3987-25G OR3987-500G
APOSOR3987-100GEA 1150 SEK
APOSOR3987-100G APOSOR3987-25G APOSOR3987-500G
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Kokpunkt: 145 °C/5mmHg
Smältpunkt: 94…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004317
CAS nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0