N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 260 SEK
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂BNO₅S
Smältpunkt: 278…284 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363750
CAS nummer: 850568-77-3