2-Klor-p-toluensulfoklorid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR3971-100G
OR3971-25G
OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA
5225
SEK
APOSOR3971-100G
APOSOR3971-25G
APOSOR3971-5G
2-Klor-p-toluensulfoklorid 98%
2-Klor-p-toluensulfoklorid
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S Kokpunkt: 94…96 °C/0,05mmHg Smältpunkt: 34…38 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00203987 CAS nummer: 42413-03-6 UN: 3261 ADR: 8,II |