5-Nitroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 840 SEK
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinoline
5-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006790
CAS nummer: 607-34-1
EINECS: 210-134-3