3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Aminosulphonyl)benzeneboronic acid, 3-Sulphamoylbenzeneboronic acid
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 15450 SEK
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smältpunkt: 260…266 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659840
CAS nummer: 850568-74-0