3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
OR3942-1G OR3942-25G OR3942-5G
APOSOR3942-1GEA 620 SEK
APOSOR3942-1G APOSOR3942-25G APOSOR3942-5G
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Kokpunkt: 199 °C
Smältpunkt: 76…81 °C
Densitet: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03701512
CAS nummer: 216485-86-8