5-Bromonicotinonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
OR3918-100G OR3918-25G OR3918-5G
APOSOR3918-100GEA 4000 SEK
APOSOR3918-100G APOSOR3918-25G APOSOR3918-5G
5-Bromonicotinonitrile 97%
5-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Smältpunkt: 103…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174363
CAS nummer: 35590-37-5