2,5-Dichloronicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 175 SEK
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichloronicotinic acid
2,5-Dichloronicotinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861979
CAS nummer: 59782-85-3