2-Nitrochalcone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3872-5G OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA 1350 SEK
APOSOR3872-5G APOSOR3872-25G
2-Nitrochalcone
2-Nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Smältpunkt: 124…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00031069
CAS nummer: 7473-93-0