2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3867-1G OR3867-5G OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA 2950 SEK
APOSOR3867-1G APOSOR3867-5G APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00139513
CAS nummer: 81438-53-1