2,4-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 225 SEK
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dichloroquinoline 98%
2,4-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Smältpunkt: 62…67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00023939
CAS nummer: 703-61-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III