[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanol, 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl alcohol
OR3816-1G OR3816-5G
APOSOR3816-1GEA 2150 SEK
APOSOR3816-1G APOSOR3816-5G
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06740322
CAS nummer: 864068-80-4