Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 480 SEK
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smältpunkt: 113…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025206
CAS nummer: 18595-18-1