5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 2025 SEK
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formel: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Smältpunkt: 80…81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06858737
CAS nummer: 51834-97-0