4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3784-25G OR3784-5G
APOSOR3784-25GEA 975 SEK
APOSOR3784-25G APOSOR3784-5G
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Formel: C₈H₄ClNO
Kokpunkt: 110 °C/2mmHg
Smältpunkt: 66…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001822
CAS nummer: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II