Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 175 SEK
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,1300 g/mol
Smältpunkt: 48 °C
Densitet: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114940
CAS nummer: 23012-14-8