2-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 480 SEK
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Smältpunkt: 208 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012334
CAS nummer: 879-65-2