2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3735-100G OR3735-25G OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA 550 SEK
APOSOR3735-100G APOSOR3735-25G APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrN₂O₆
Smältpunkt: 213…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00458630
CAS nummer: 116529-60-3