2-Amino-6-iodopurine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-250MGEA 740 SEK
APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodopurine
2-Amino-6-iodopurine
Formel: C₅H₄IN₅
Smältpunkt: 240 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08706375
CAS nummer: 19690-23-4