3-Amino-2-phenylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Phenylpyridin-3-amine
OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-250MGEA 755 SEK
APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114113
CAS nummer: 101601-80-3