5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 2600 SEK
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236.4500 g/mol
Smältpunkt: 220…224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07375114
CAS nummer: 886365-31-7