4-Azaindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3693-1G OR3693-5G
APOSOR3693-1GEA 260 SEK
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G
4-Azaindole
4-Azaindole
Formel: C₇H₆N₂
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00971977
CAS nummer: 272-49-1