1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3692-1G OR3692-250MG OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA 430 SEK
APOSOR3692-1G APOSOR3692-250MG APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smältpunkt: 141…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607929
CAS nummer: 26120-43-4