(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 2100 SEK
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06202901
CAS nummer: 45533-87-7