6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 190 SEK
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06761692
CAS nummer: 858516-69-5