7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 7900 SEK
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607926
CAS nummer: 952183-39-0