6-Bromo-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 585 SEK
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Smältpunkt: 180…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265457
CAS nummer: 79762-54-2