3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3674-1G OR3674-5G
APOSOR3674-1GEA 2425 SEK
APOSOR3674-1G APOSOR3674-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Smältpunkt: 233…234 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07781582
CAS nummer: 885521-40-4