(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
OR3668-25G
OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA
2275
SEK
APOSOR3668-25G
APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188.02 g/mol Kokpunkt: 246 °C Smältpunkt: 34…39 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04039884 CAS nummer: 33674-96-3 |