7-Bromoindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 500 SEK
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindole 97%
7-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
Smältpunkt: 41…44 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00799492
CAS nummer: 51417-51-7