7-Chloroindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3666-1G OR3666-5G OR3666-10G
APOSOR3666-1GEA 1450 SEK
APOSOR3666-1G APOSOR3666-5G APOSOR3666-10G
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Smältpunkt: 57…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01321301
CAS nummer: 53924-05-3