2-Methoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 820 SEK
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
2-Methoxyphenylboronic acid
2-Methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Smältpunkt: 102…110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236047
CAS nummer: 5720-06-9