4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3658-1G
OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA
3950
SEK
APOSOR3658-1G
APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Smältpunkt: 202…203 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00552889 CAS nummer: 104217-23-4 |