6-Bromoquinolin-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 645 SEK
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₆BrNO
Smältpunkt: 281…283 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272435
CAS nummer: 145369-94-4